Läs mer
Natriumvätefosfatheptahydrat, ACS, 98,0–102,0 %
Beskrivning
Natriumvätefosfat används i stor utsträckning i rengöringsmedel och rengöringsmedel. I kombination med trinatriumfosfat används det inom livsmedelsindustrin för att justera pH och i vattenbehandling för att förhindra bildandet av kalciumskalor. Det används som ett laxermedel för att rengöra tarmen före en koloskopi. Det förhindrar koagulation av kondenserad mjölk. Det används också som klumpskyddstillsats i pulverprodukter. Det förlänger koktiden och används som förtjockningsmedel i desserter och puddingar.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium hydrogen phosphate heptahydrate |
| Smältpunkt | 48.1 °C-5H2O |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Utseende | Vita kristaller |
| Analysprocentintervall | 98.0-102.0% |
| Densitet | 1,7 g/cm3 vid 20 °C |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och olöslig i etanol. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.