Läs mer
Natriumvätefosfatheptahydrat, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4782145
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11386429
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011592.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
Natriumvätefosfat används ofta i tvätt- och rengöringsmedel. I kombination med trinatriumfosfat används det i livsmedelsindustrin för att justera pH och vid vattenbehandling för att förhindra bildning av kalciumbeläggning. Det används som ett laxermedel med koksaltlösning för att rengöra tarmen före en koloskopi. Det förhindrar koagulering av kondenserad mjölk. Det används också som klumpförebyggande tillsats i pulveriserade produkter. Det förbättrar koktiden och används som förtjockningsmedel i desserter och puddingar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-85-6
Molekylformel H15Na2O11P
Molekylvikt (g/mol) 268.06
MDL-nummer MFCD00149180
InChI-nyckel LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat;heptahydrat
LEDER O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydrogen phosphate heptahydrate
Smältpunkt 48.1°C-5H2O
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98.0-102.0%
Löslighetsinformation Soluble in water and insoluble in ethanol.
Formel vikt 268.07 (141.98 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Utseende White crystals
Densitet 1.7 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.