Läs mer
Sodium hydrogen sulfate, anhydrous, 90+%, remainder mainly sodium sulfate
Produktkod. 11375045
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11375045
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25587.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7681-38-1 | HNaO4S | 120.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-38-1
Molekylformel HNaO4S
Molekylvikt (g/mol) 120.05
MDL-nummer MFCD00003531
InChI-nyckel WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
PubChem CID 516919
LEDER [Na+].OS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydrogen sulfate
Smältpunkt 177°C to 180°C
Namnnotering anhydrous
pH 1.0
Kvantitet 1000 g
Anteckningar om analysprocent återstoden huvudsakligen natriumsulfat
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,8586
IUPAC-namn natrium; vätesulfat
Formel vikt 120.06
Procent renhet ≥90%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.435
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.