Läs mer
Natriumvätesulfat, vattenfritt 90+%, resterande huvudsakligen natriumsulfat
Produktkod. 15405095
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15405095 5000 g 5000g
11385045 250 g 250g
11375045 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15405095 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25587.0I
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7681-38-1 | HNaO4S | 120,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-38-1
Molekylformel HNaO4S
Molekylvikt (g/mol) 120.05
MDL-nummer MFCD00003531
InChI-nyckel WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
PubChem CID 516919
LEDER [Na+].OS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydrogen sulfate
Smältpunkt 177 °C till 180 °C
Namnnotering anhydra
pH 1.0
Kvantitet 5000 g
Anteckningar om analysprocent återstoden huvudsakligen natriumsulfat
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,8586
IUPAC-namn natriumvätesulfat
Formel vikt 120.06
Procent renhet ≥90%
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.435
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.