Läs mer
Sodium Hydrogen Sulfate Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 10627042 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10627042 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10627042 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/4690/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 58°C
CAS 10034-88-5
Färg White
pH 1
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel H3NaO5S
MDL-nummer MFCD00149210
Synonym sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
InChI-nyckel JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn sodium hydrate hydrogen sulfate
Molekylvikt (g/mol) 138.07
PubChem CID 23673662
Formel vikt 138.08g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium bisulfate monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulfate, monohydrate, Sodium bisulfate