Läs mer
Natriumvätesulfatmonohydrat, reagenskvalitet
Descrizione
Natriumvätesulfatmonohydrat används i metallbearbetnings- och rengöringsprodukter. Det används för att sänka vattnets pH för en effektiv klorering i simbassänger. Det används också som urinsyra för att minska urinstenar hos katter. Vidare används det för att kontrollera utbrott av törnekrona sjöstjärnor. Det är en primär ingrediens som används vid smyckestillverkning för att rengöra ytorna. Utöver detta används det som livsmedelstillsats och fungerar som ett reagens för nedbrytning av basiska metalloxider genom fusion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Sodium hydrogen sulfate monohydrate |
| Smältpunkt | ∽183 °C (dekomposition) |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Utseende | Vit kristallin |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Olöslig i ammoniak. |
| IUPAC-namn | natrium;vätesulfat;hydrat |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium hydrogen sulfate monohydrate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulfate, monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.