Läs mer
Sodium Hydrogen Sulfate Monohydrate, Supelco™
Produktkod. 15877450
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15877450 500 g 500g
1 options
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Produktkod. 15877450 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1063520500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydrogen Sulfate Monohydrate
Smältpunkt 183°C (Decomposition)
CAS 10034-88-5
Kvantitet 500 g
MDL-nummer MFCD00149210
Synonym Sodium hydrogen sulfate monohydrate, sodium bisulfate monohydrate, sodium bisulphate monohydrate, Sodium hydrogen sulfate monohydrate
Molekylvikt (g/mol) 120.06 (Anhydrous Basis)