Läs mer
Natriumvätesulfat, TRC
Produktkod. 30424509
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30424509 10 g
1 options
Produktkod. 30424509 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS22448510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydrogen Sulfate
CAS 7681-38-1
Kvantitet 10 g
Molekylformel NaHSO4
Synonym Acid Sodium Sulfate, BIF, Bisulfate of Soda, Fanal, Monobasic Sodium Sulfate, Monosodium Hydrogen Sulfate, Monosodium Sulfate, Niter cake, Nitre cake, Poultry Litter Treatment, Printgen N, SBS Pet, Sodium Acid Sulfate, Sodium Bisulfate, Sodium Bisulphate, Sodium Hydrogen Sulfate, Sodium Hydrogen Sulfate (NaHSO4), Sodium Hydrosulfate, WC 00, WC-Klosettreiniger, WC-Perfect, WC-Super, pHase (Sodium Bisulfite)
InChI formel InChI=1S/Na.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
LEDER [Na+].OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; Vätesulfat
Molekylvikt (g/mol) 120.06
Formel vikt 119.9493