Läs mer
Natriumvätesulfid, vattenfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4782147
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314989 2 g 2g
11304989 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087389.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning vid pappersmassaframställning, vid bearbetning av färgämnen, i Rayon och cellofanavsvavling
Vid pappersmassaframställning, i färgämnens bearbetning, vid rayon- och cellofanavsvavling, i hårlösa hudar och som blekningsreagens Natriumvätesulfid används i tyg-, pappers-, massa- och färgämnesindustrin. Det fungerar som ett flytande medel vid kopparbrytning samt för att ta bort hårstrån från hudar i läderindustrin. Det används också som mellanprodukt i syntetisk kemi. Det används som råvara vid framställning av ammoniumsulfat och etantiol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fuktkänslig och hygroskopisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16721-80-5
Molekylformel HNaS
Molekylvikt (g/mol) 56.06
MDL-nummer MFCD00011124
InChI-nyckel HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrosulfide, sodium bisulfide, sodium sulfhydrate, sodium hydrogen sulfide, sodium sulfide na sh, sodium sulfanide, sodium mercaptan, sodium mercaptide, sodium hydrosulphide, nahs
PubChem CID 28015
LEDER [Na+].[SH-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydrogen sulfide
Smältpunkt 350°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 g
Löslighetsinformation Soluble in water,ether and alcohol.
IUPAC-namn natriumsulfanid
Formel vikt 56.06
Odör Like rotten eggs
Känslighet Hygroscopic; Moisture sensitive
Densitet 1.79 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydrogen sulphide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Självupphettande ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H251-Självupphettande. Kan börja brinna.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P235+P410-Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrosulphide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.