Läs mer
Sodium Hydrogen Tartrate Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 11473723 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11473723 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 11473723 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/4760/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
500g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 6131-98-2
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C4H7NaO7
MDL-nummer 211332
Synonym sodium bitartrate monohydrate, sodium hydrogen tartrate monohydrate, sodium bitartrate,monohydrate, tartaric acid monosodium salt, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate hydrate, l-+-tartaric acid monosodium salt, sodium bitartrate, monohydrate,, sodium bitartrate monohydrate, bioultra t, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate-water 1/1/1, sodium bitartrate monohydrate, purum p.a t
InChI-nyckel LLVQEXSQFBTIRD-UHFFFAOYSA-M
LEDER C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O.O.[Na+]
IUPAC-namn sodium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 190.083
PubChem CID 23678966
Formel vikt 190.09g/mol
Förpackning Plastic powder jar