Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Hydrosulfide Hydrate |
| Smältpunkt | 52°C to 54°C |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 g |
| Linjär formel | NaSH·xH2O |
| UN-nummer | UN2949 |
| Flampunkt | 90°C (194°F) |
| IUPAC-namn | sodium;sulfanide;hydrate |
| Formel vikt | 56.06g/mol (anhydrous basis) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Visa mer |