Läs mer
Sodium hydrosulfide hydrate, pure, flakes
Produktkod. 10782961 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10782961 1 kg Glasflaska 1kg
10461301 25 g Glasflaska 25g
10125320 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10648314 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10782961 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 296200010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207683-19-0 | HNaS | 56.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207683-19-0
Molekylformel HNaS
Molekylvikt (g/mol) 56.06
MDL-nummer MFCD00149796
InChI-nyckel HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrosulfide hydrate, hnas.h2o, nahs.h2o, sodium sulfanide hydrate, sodium bisulfide monohydrate, sodium hydrosulphide hydrate, sodium hydro sulfide hydrate, sodium hydrosulfide monohydrate, sodium hydrate sulfanide, sodium hydrosulfide hydrate, cp
PubChem CID 16211346
IUPAC-namn natriumsulfanid
LEDER [Na+].[SH-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydrosulfide hydrate
Smältpunkt 55.0°C
Fysisk form Deliquescing Flakes
Kvantitet 1 kg
Linjär formel NaSH·xH2O
Fieser 03,266
Flampunkt 90°C
Merck Index 14,8587
Löslighetsinformation Solubility in water: 620g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 56.06
Procent renhet ≥67% min. (NaHS) typically 70 to 72%
Kvalitet Ren
Odör Obnoxious
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.