Läs mer
Sodium Hydrosulfide Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Hydrosulfide Hydrate |
| CAS | 207683-19-0 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | HNaS(xH2O) |
| Synonym | Sodium Sulfide (Na(SH)) Hydrate, Sodium Hydrogen Sulfide Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/Na.H2S/h;1H2/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Na]S |
| IUPAC-namn | sulfanylsodium |
| Molekylvikt (g/mol) | 56.06 |
| Formel vikt | 55.9697 |