Läs mer
Sodium Hydrosulfite (85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Dithionite |
| CAS | 7775-14-6 |
| Molekylformel | 2 Na . O4 S2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Dithionous acid','sodium salt (1:2), Dithionous acid','disodium salt (8CI,9CI), Blankit, Blankit IN, Blankit S, Burmol, Cyclanon ARC, Disodium dithionite, Disodium hydrosulfite, Hydros, Hydrosulfite R Conc, Sodium dithionite, Sodium dithionite (Na2(S2O4)), Sodium hydrosulfite, Sodium hydrosulfite (Na2S2O4), Sodium hyposulfite, V-Brite B, Vatrolite |
| InChI formel | InChI=1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| LEDER | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)S(=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.11 |
| Formel vikt | 173.9033 |