Läs mer
Sodium hydrosulfite, ca. 85%, Tech.
Produktkod. 10665032 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
1 kg
2 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
25g
2kg
Produktkod. 10665032
Brand: Thermo Scientific Acros 169590020
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7775-14-6 | Na2O4S2 | 174.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7775-14-6
MDL-nummer MFCD00011640
InChI-nyckel JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
LEDER [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Sodium hydrosulfite
Smältpunkt >300,0 °C
Namnnotering tech., ca. 85%
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall ca. 85%
Molekylformel Na2O4S2
Linjär formel Na2S2O4
Merck Index 15, 8747
Löslighetsinformation Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Molekylvikt (g/mol) 174.096
Formel vikt 174.1
Procent renhet ∼85%
Kvalitet Teknisk
Förpackning Glasflaska
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrosulfite
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Självupphettande ämne Kategorija 1
Faresætning
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H251-Självupphettande. Kan börja brinna.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Sikkerhedssætning
  • P235+P410-Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.