Läs mer
Sodium hydrosulfite, ca. 85%, Tech.
Produktkod. 10685032 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
2 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
25g
2kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10685032 25 g Glasflaska 25g
10255550 1 kg Glasflaska 1kg
10665032 2 kg Glasflaska 2kg
10368093 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10685032 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 169590250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7775-14-6 | Na2O4S2 | 174.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7775-14-6
MDL-nummer MFCD00011640
InChI-nyckel JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
LEDER [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydrosulfite
Smältpunkt >300,0 °C
Namnnotering tech., ca. 85%
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall ca. 85%
Molekylformel Na2O4S2
Linjär formel Na2S2O4
Merck Index 15, 8747
Löslighetsinformation Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Molekylvikt (g/mol) 174.1
Formel vikt 174.1
Procent renhet ∼85%
Kvalitet Teknisk
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydrosulfite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Självupphettande ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H251-Självupphettande. Kan börja brinna.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P235+P410-Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.