Läs mer
Sodium Hydrosulfite, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15681510 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15681510 5 g 5g
15641510 100 g 100g
15671510 500 g 500g
15651510 1 kg 1kg
15661510 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15681510 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1579535G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7775-14-6
Molekylformel Na2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 174.096
MDL-nummer MFCD00011640
InChI-nyckel JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
LEDER [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydrosulfite
Kvantitet 5 g
Linjär formel NaO2SSO2Na
UN-nummer 1384
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 174.11g/mol
Kvalitet Technical
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 85%