Läs mer
Sodium hydrosulfite, tech., 85+%
Produktkod. 11317708
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317708 25 g 25g
11307708 100 g 100g
11397698 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11317708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033381.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7775-14-6 | Na2O4S2 | 174.096 g/mol
Natriumhydrosulfit används som reduktionsmedel i vattenlösningar, sulfoneringsmedel, kelatbildare och avfärgningsmedel i organiska reaktioner. Det kan användas inom vattenbehandling, gasrening, rengöring, läder, polymerer, fotografi och många andra. Det är involverat i kemiskt förbättrad oljeåtervinning för att stabilisera polyakrylamidpolymerer mot radikal nedbrytning i närvaro av järn. Det spelar en viktig roll att bestämma järnhalten i markkemin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7775-14-6
Molekylformel Na2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 174.096
MDL-nummer MFCD00011640
InChI-nyckel JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
LEDER [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydrosulfite
Smältpunkt 52°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall >85%
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formel vikt 174.11
Känslighet Moisture sensitive
Utseende White powder
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydrosulfite, technical grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Självupphettande ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H251-Självupphettande. Kan börja brinna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P235+P410-Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium dithionite
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.