Läs mer
Sodium Hydroxide, 0.0200 N (N/50), 1 mL = 1 mg CaCO3, Ricca Chemical
Produktkod. 31750227
Change view
Kvantitet:
20 L
Förpackning:
Cubitainer
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31750227 20 L Cubitainer
1 options
Produktkod. 31750227 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R730000020F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • Tested in an ISO 17025 Accredited Facility
  • Test Reports provided with Certified Values and Measurement Uncertainty
  • Tight release specifications for low lot-to-lot variability
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 40 g/mol
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide
Färg Colorless
CAS Min % 98%, 0.16
CAS Max % 100%, 0.16
Anteckningar om analysprocent Normal at 20°C
Koncentration 0,01995 till 0,02005 N
Synonym sodium hydroxide
Kvantitet 20 L
IUPAC-namn sodium hydroxide
Kvalitet Laboratory
Förpackning Cubitainer