Läs mer
Natriumhydroxid, 0,02M, analytisk volumetrisk lösning, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11592982 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11592982 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11592982 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer S20021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 SEK
    201.37 SEK / 1 L
    Save 56.63 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ger en bekväm metod för noggrann volymetrisk analys i laboratoriet. Reagecon Natriumhydroxid 1.0M, låg i karbonat, analytisk volumetrisk lösning är ett kostnadseffektivt svar på tid- och arbetskrävande förberedelseproblem.
Färdig att använda vattenhaltig volymetrisk lösning för alla analytiska laboratorieapplikationer, som kan användas för manuella eller automatiska titreringar. Denna produkt är certifierad enligt en specifikation som beskrivs i analyscertifikatet. Partinummer och utgångsdatum är tryckta på etiketten. Lösningen är certifierad spårbar till NIST och detta kommer att anges i analyscertifikatet.
  • Molekylformel: NaOH
  • Molar massa: 40,00 g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • EIN ECS nr: 215-185-5
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Smältpunkt 0 °C
Molekylformel HNaO
Koncentration 0,02 mol/L
Densitet 1,00091g/cm3
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Löslighetsinformation Fullt blandbar
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40,00 g/mol
Normalitet 0.02N
Spårbarhet till NIST Spårbar till NIST
Ångtryck 23 hPa (vid 20 °C)
Fysisk form Vätska