Läs mer
Natriumhydroxid 0,1 N, BAKARE ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 13407468 Handla allt J.T.Baker Produkter
:
1 L
Produktkod. 13407468
Brand: JT Baker 5636.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk lösning
  • För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
  • Skydda från luft för att undvika absorption av koldioxid
  • Standardisering vid °25 C spårbar till NIST Standard referensmaterial
  • Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter
Specifikationer
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
MDL-nummer MFCD00003548
UN-nummer 1824
Densitet 1 g/cm³ (25°C)
Synonym Caustic soda
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natriumhydroxid
Molekylvikt (g/mol) 40.00
Normalitet 0.0995 - 0.1005
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide 0.1 N
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide