Läs mer
Natriumhydroxid, 0,1 N standardlösning
Produktkod. 10637092 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Plastburk
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10637092 1 L Plastflaska 1 L
10348573 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15179173 25 L Plastburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10637092 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 124190010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00 SEK
    405.65 SEK / 1 L
    Save 59.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Lägg i varukorgen
Edge
Natriumhydroxid, HNaO, CAS Number-1310-73-2, 7732-18-5, aetznatron, ascarit, kaustiksoda, soda, kaustik, sodalut, natriumhydroxid, natriumhydroxid, natriumhydroxid NA, natriumhydroxidlösning, vit kaustik, 1L, CHEBI:32145, Beige till White, 0,0995 till 0,1005N (20 grader C), 1,0000g/ml | CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardlösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
Färg Beige till Vit
Namnnotering 0.1 N Standardlösning
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Molekylformel HNaO
Linjär formel NaOH
Koncentration 0,0995 till 0,1005N (20 °C)
MDL-nummer MFCD00003548
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densitet 1.0000g/mL
Merck Index 15, 8761
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40
Kvalitet Ren
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.