Läs mer
Sodium Hydroxide, 0.100 N (N/10), Ricca Chemical
Produktkod. 31750922
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackning:
Natural Poly Bottle
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31750922 250 mL Natural Poly Bottle
1 options
Produktkod. 31750922 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R7350000250A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standardized Bases
  • Tested in an ISO 17025 Accredited Facility
  • Test Reports provided with Certified Values and Measurement Uncertainty
  • Tight release specifications for low lot-to-lot variability
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 40 g/mol
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn sodium;hydroxide
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide
pH 13
Färg Colorless
Kokpunkt 100 °C
CAS Min % 99.6, 0.4
Smältpunkt 0 °C
CAS Max % 99.6, 0.4
Densitet 1.0046
Löslighetsinformation Blandig i vatten
Kvantitet 250 mL
Kvalitet Laboratory
Förpackning Natural Poly Bottle
Fysisk form Liquid