Läs mer
Natriumhydroxid, 0,1 mol/l i etanol, Chem Lab™
Specifikationer
Specifikationer
| pH | >11 |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 4g NaOH/l C2H5OH = 0.1 N |
| Densitet | 0.84g/mL |
| Löslighetsinformation | Soluble in Water |
| Kvantitet | 1 L |
| Odör | Ethanolic |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium hydroxide 0.1 mol/l in Ethanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide