Läs mer
Natriumhydroxid, 0,1 M, Chem-Lab
Produktkod. 11973213
Change view
Kvantitet:
25 L
Förpackning:
PE
Förpackningsstorlek:
25 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11973213 25 L PE 25 L
1 options
Produktkod. 11973213 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.1411.9025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För laboratorieanvändning, titrering, ASTM D-3712, D-4047
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Koncentration 4g NaOH / 1L H2O
UN-nummer UN1824
Densitet 1.01g/mL
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 25 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40.00g/mol
Normalitet 0.1N (±0.0002 at 20°C)
Förpackning PE
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide 0.1 mol/l
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide