Läs mer
Natriumhydroxid 0,313 M för laboratorieanvändning och titrering, Chem Lab
Produktkod. 15943947
Change view
:
Natriumhydroxid 0,313 M för laboratorieanvändning och titrering, 2,5 L
Produktkod.
15943947 Natriumhydroxid 0,313 M för laboratorieanvändning och titrering, 2,5 L
1 options
Produktkod. 15943947 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.1456.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Smältpunkt 0 °C
Koncentration 0.313 M
Densitet 1.02 g/mL
Kvantitet 2.5 L
Molekylvikt (g/mol) 40
Förpackning Polyeten
Spårbarhet till NIST Reference standards acc. NIST SRM 723e
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide 0.313 mol/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide