missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Natriumhydroxid, 0,5 M (0,5 N) lösning, Scharlab

Produktkod. 11328514
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 L
Förpackning:
Kubitainer PE/kartongförpackning
Förpackningsstorlek:
10 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11328514 10 L Kubitainer PE/kartongförpackning 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11328514 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO0442010C

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Färdig att använda volymetrisk lösning med exakt och pålitlig koncentration för titrering. Natriumhydroxid, 0,5 M (0,5 N) lösning, Scharlab har en koncentration som ligger exakt inom det smalaste konfidensintervallet för användning som referenslösning i kvantitativ analys.

  • Standard volumetrisk lösning är klar att använda
  • Analyscertifikatet beskriver faktor, osäkerhetsnivå och använda metoder
  • Spårbar till SRM av NIST
  • Förpackad i hållbara, kemiskt resistenta HDPE-behållare som passar i de flesta titratorer

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
Färg Färglös
CAS 1310-73-2
Anteckningar om renhetsgrad Checked potentiometrically using Scharlau potassium hydrogen phthalate volumetric standard
Molekylformel HNaO
Koncentration 0.5mol/L
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Factor: 0.999 - 1.001, Uncertainty: ±0.001
UN-nummer 1824
Densitet 1.02g/cm3
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 10 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40.00g/mol
Kvalitet Volumetrisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1mL = 0.02000g NaOH
Normalitet 0.5N
Förpackning Kubitainer PE/kartongförpackning
Spårbarhet till NIST Yes
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.