Läs mer
Sodium Hydroxide 0.5M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Produktkod. 15538344 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
HDPE
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15538344 1 L HDPE 1 L
1 options
Produktkod. 15538344 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 5634.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality grade volumetric solution is ready to use for laboratory and specialized industrial applications.
  • Standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phthalate
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide
Kokpunkt 100°C
CAS 1310-73-2
Smältpunkt 0°C
Anteckningar om renhetsgrad Standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phthalate
Molekylformel HNaO
Koncentration 0.4975–0.5025mol/L
Densitet 1g/cm3
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Löslighetsinformation Fully miscible in water
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn sodium;hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 39.997g/mol
Kvalitet BAKER ANALYZED
Normalitet 0.5N
Förpackning HDPE
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.