Läs mer
Natriumhydroxid, 0,5 M/l lösning, Scharlab
Produktkod. 11318514
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318514 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11318514 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO04421000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i analytisk kemi som en titrering i volymetrisk analys.
Denna volymetriska lösning kontrollerades med hjälp av potentiometriska metoder med användning av Scharlaus kaliumväteftalat-volumetriska standard. Scharlaus volymetriska standarder är direkt spårbara till standardreferensmaterialen från NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
  • Molekylformel: NaOH
  • Molar massa: 40,00 g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • EIN ECS nr: 215-185-5
  • Faktor: 0,000 1,–001
Specifikationer
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Anteckningar om koncentration eller sammansättning 1 liter = 20.00g (0.5 mol) NaOH
Densitet 1.02g/cm3 
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40.00g/mol
Normalitet 0.5N
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Natriumhydroxidlösning 0,5 mol/l (0,5 N)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide