Beskrivning
- We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Hydroxide |
| pH | Alkaline |
| Färg | Colorless |
| Namnnotering | For the manufacture of mirrors, pellets, Cl <0.001% |
| Kokpunkt | 1390°C (1013 hPha) |
| CAS | 1310-73-2 |
| Smältpunkt | 319°C |
| Molekylformel | HNaO |
| Linjär formel | NaOH |
| MDL-nummer | MFCD00003548 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?