Läs mer
Natriumhydroxid 1,0M, låg i karbonat, analytisk volumetrisk lösning, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11512992 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11512992 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11512992 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer S21001LC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger en bekväm metod för noggrann volymetrisk analys i laboratoriet. Reagecon Natriumhydroxid 1.0M, låg i karbonat, analytisk volumetrisk lösning är ett kostnadseffektivt svar på tid- och arbetskrävande förberedelseproblem.
Färdig att använda vattenhaltig volymetrisk lösning för alla analytiska laboratorieapplikationer, som kan användas för manuella eller automatiska titreringar. Denna produkt är certifierad enligt en specifikation som beskrivs i analyscertifikatet. Partinummer och utgångsdatum är tryckta på etiketten. Lösningen är certifierad spårbar till NIST och detta kommer att anges i analyscertifikatet.
  • Molekylformel: NaOH
  • Molar massa: 40,00 g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • EIN ECS nr: 215-185-5
  • Låg karbonathalt (CO 3 )
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Smältpunkt 0 °C
Molekylformel HNaO
Koncentration 1.0mol/L
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Löslighetsinformation Fully miscible
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40.00g/mol
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Ångtryck 23hPa (at 20°C)
Fysisk form Vätska