Läs mer
Natriumhydroxid, 1,0N lösning, vatten för injektion kvalitetsvatten, biotekniskt reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15547834 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
19 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
19 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15547834 19 L Poly flaska 19 L
1 options
Produktkod. 15547834 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 038907
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad under GMP riktlinjer, men för vilka det inte finns några USP/NF-kompendier för produkten
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide, 1.0N Solution
Namnnotering Water for Injection Quality Water
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 19 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40
Kvalitet Biotekniskt reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.05kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.