Läs mer
Natriumhydroxid, 1,0N standardiserad lösning, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11393747
Kvantitet:
1 L
4 L
20 L
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
Produktkod. 11393747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035629.M4
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Natriumhydroxid, 1,0N standardiserad lösning används för volymetrisk analys i laboratorier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 20 L
Löslighetsinformation Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether.
Formel vikt 40
Utseende Colourless liquid
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.