Läs mer
Natriumhydroxid, 1,0N volymetrisk lösning, Macron Fine Chemicals™
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| CAS | 1310-73-2 |
| Molekylformel | HNaO |
| Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| InChI-nyckel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Kvantitet | 4 L |
| LEDER | [OH-].[Na+] |
| IUPAC-namn | natrium;hydroxid |
| Molekylvikt (g/mol) | 39.997 |
| PubChem CID | 14798 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.