Läs mer
Natriumhydroxid, 1,2M, Reagecon™
Produktkod. 11582962 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
25 L
Förpackningsstorlek:
25 L
Produktkod. 11582962
Brand: Reagecon S212025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifications
Koncentration 1.2M
Kvantitet 25 L
compliance-icons
Product Identifier
  • SODIUM HYDROXIDE 1.2N (1.2M)
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium Hydroxide