Läs mer
Natriumhydroxid 10 vol% lösning, Chem Lab
Produktkod. 16092002
Change view
:
Natriumhydroxid 10 vol% lösning, 5 L
Produktkod.
16092002 Natriumhydroxid 10 vol% lösning, 5 L
1 options
Produktkod. 16092002 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.1434.5000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Smältpunkt 0 °C
Analysprocentintervall 9.9 to 10.1%
Molekylformel HNaO
Densitet 1.15 g/mL
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 5 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natriumhydroxid
Molekylvikt (g/mol) 40.00
Förpackning Polyeten
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide 10 vol. % solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide