Läs mer
Natriumhydroxid, 10M, Chem Lab™
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Specifikationer
Specifikationer
| pH | >13 |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 400g NaOH/l H2O = 10 N (±0.02/20°C) |
| Densitet | 1.33g/mL |
| Löslighetsinformation | Soluble in Water |
| Kvantitet | 1 L |
| Odör | Odorless |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium hydroxide 10 mol/l
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide