Läs mer
Natriumhydroxid, 10N aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15465919
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465919 250 mL 250ml
15455919 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465919 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63736.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Natriumhydroxid används för att neutralisera syror och göra natriumsalter. Natriumhydroxid används för att tillverka tvål, rayon, papper, sprängämnen, färgämnen och petroleumprodukter. Det används också för bearbetning av bomullstyg, tvättning och blekning, metallrengöring och bearbetning, oxidbeläggning, galvanisering och elektrolytisk extraktion. Det förekommer ofta i kommersiella avlopps- och ugnsrengörare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
Färg Färglös
Linjär formel NaOH
UN-nummer UN1824
Koncentration 10N aq. soln.
Löslighetsinformation Soluble in water 10mg/mL at 20°C.
Formel vikt 40
Odör Odorless
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide, 10N aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.