Läs mer
Sodium Hydroxide, 10N Volumetric Solution, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15598354 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Narrow Mouth Polyethylene Bottle
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15598354
Brand: Avantor J.T.Baker 567402
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn sodium;hydroxide
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide, 10N Volumetric Solution
Namnnotering 10N Volumetric Solution
Kvantitet 1 L
Formel vikt 40
Kvalitet BAKER ANALYZED™ Reagent
Förpackning Narrow Mouth Polyethylene Bottle
Densitet 1L = 1.32kg
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.