Läs mer
Natriumhydroxid 1,0M, analytisk volumetrisk lösning, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11522972 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
1L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11522972 1 L 1L 1 L
1 options
Produktkod. 11522972 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer S21001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används inom analytisk kemi som en lösning för användning i manuella eller automatiska titreringar. Reagecon Natriumhydroxid 1.0M, Analytical Volumetric Solution är en färdig att använda vattenhaltig volumetrisk lösning för alla analytiska laboratorieapplikationer.
Denna produkt är certifierad enligt en specifikation som beskrivs i analyscertifikatet. Partinummer och utgångsdatum är tryckta på etiketten. Lösningen är certifierad spårbar till NIST och detta kommer att anges i analyscertifikatet.
  • Molekylformel: NaOH
  • Molar massa: 40,00 g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • EIN ECS nr.: 215-185-5
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Smältpunkt 0 °C
Molekylformel HNaO
Koncentration 1.0M
Densitet 1.04387g/cm3
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Löslighetsinformation Fully miscible
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40.00g/mol
Normalitet 1.0N
Förpackning 1L
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Ångtryck 23hPa (at 20°C)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SODIUM HYDROXIDE 1.0N (1.0M)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide