Läs mer
Natriumhydroxid, 1M, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10026070 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
10 L
Förpackning:
Polycube (HDPE)
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10026070 10 L Polycube (HDPE) 10 L
1 options
Produktkod. 10026070 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7097.9010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkvalitativ volymetrisk lösning är redo att användas för laboratorie- och specialiserade industriella tillämpningar.
  • Standardiserad potentiometriskt mot en NIST Standard referensmaterial, kaliumväteftalat
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Smältpunkt 0 °C
Anteckningar om renhetsgrad Standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phthalate
Molekylformel HNaO
Koncentration 0.997–1.003mol/L
Densitet 1g/cm3
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Löslighetsinformation Fully miscible in water
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 10 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 39.997g/mol
Kvalitet BAGARE ANALYZED
Normalitet 1N
Odör Odorless
Förpackning Polycube (HDPE)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.