Läs mer
Natriumhydroxid, 1N volumetrisk lösning, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. p-5383332 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackning:
Cubetainer
Polyflaska med smal mun
Förpackningsstorlek:
4 L
Varje
Produktkod. 15558344
Brand: Avantor J.T.Baker 563502
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide
Namnnotering 1N Volumetric Solution
Kvantitet 1 L
Formel vikt 40
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
Förpackning Polyflaska med smal mun
Densitet 1L = 1.05kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium Hydroxide 1 mol/l
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide