Läs mer
Sodium Hydroxide, 2.50 N, Ricca Chemical
Produktkod. 31749908
Change view
Kvantitet:
25 mL
10 L
Förpackning:
25 mL HDPE Bottle
Cubitainer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31749908 25 mL 25 mL HDPE Bottle
31750468 10 L Cubitainer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31749908 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R745700025A
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide
Färg Colorless
Kokpunkt Approximately 100°C
Smältpunkt Approximately 0°C
CAS Max % 9.27%, 90.73%
CAS Min % 90.73%, 9.27%
Anteckningar om analysprocent Normal at 20°C
Koncentration 2.50 N
Anteckningar om koncentration eller sammansättning 2.50 Normal
Kvantitet 25 mL
Kvalitet Laboratory
Förpackning 25 mL HDPE Bottle
Spårbarhet till NIST NIST SRM# 723
Fysisk form Liquid