Läs mer
Sodium Hydroxide, 2.50 N, Ricca Chemical
Produktkod. 31750468
Change view
Kvantitet:
25 mL
10 L
Förpackning:
25 mL HDPE Bottle
Cubitainer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31750468 10 L Cubitainer
31749908 25 mL 25 mL HDPE Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31750468 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R745700010F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Molekylformel HNaO
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide
Färg Colorless
Anteckningar om analysprocent Normal at 20°C
Koncentration 2,499 till 2,501 N
Synonym sodium hydroxide
Kvantitet 10 L
IUPAC-namn sodium hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 40.00
Kvalitet Laboratory
Förpackning Cubitainer
Fysisk form Liquid