Läs mer
Natriumhydroxid 30 % vikt/vikt (40 % vikt/volym), Reagecon
Produktkod. 12694286 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
12694286 1 L Varje
1 options
Produktkod. 12694286 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer S30WW1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Natriumhydroxid 30 % vikt/vikt (40 % vikt/volym)
  • Natriumhydroxid 30 % vikt/vikt (40 % vikt/volym)
Specifikationer
Koncentration 30% w/w (40% w/v)
Kvantitet 1 L
Förpackning HDPE-flaska GL45
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SODIUM HYDROXIDE 30% w/w
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till enligt lokala / regionala / nationella /internationella föreskrifter..
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide