Läs mer
Natriumhydroxid, 30 viktprocent lösning, Ph. Eur., Chem-Lab
Produktkod. 11979212
Change view
Kvantitet:
25 L
Förpackning:
PE
Förpackningsstorlek:
25 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11979212 25 L PE 25 L
1 options
Produktkod. 11979212 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.1407.9025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning i Kjeldahl kvävebestämning. Möter Ph. Eur. specifikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Koncentration 400g NaOH / 1L H2O
UN-nummer UN1824
Densitet 1.33g/mL
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 25 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40.00g/mol
Procent renhet 30% (weight)
Förpackning PE
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide 30 weight % solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide