missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Natriumhydroxid, 32 %, Scharlab
Beskrivning
- Molekylformel: NaOH
- Molar massa: 40,00 g/mol
- CAS: 1310-73-2
- EIN ECS nr: 215-185-5
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1310-73-2 |
| Molekylformel | HNaO |
| Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| InChI-nyckel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Kvantitet | 5 L |
| LEDER | [OH-].[Na+] |
| IUPAC-namn | natrium;hydroxid |
| Molekylvikt (g/mol) | 39.997 |
| PubChem CID | 14798 |
| ChEBI | CHEBI:32145 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Natriumhydroxidlösning 32% w/v för kvävebestämmningar
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?