Läs mer
Sodium Hydroxide, 32% Solution w/w, for Nitrogen Determination, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
5 L
Specifikationer
Specifikationer
| Analysprocentintervall | 32% (w/w) |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | HDPE Plastic Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 32% w/w Sodium hydroxide solution
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium hydroxide