Läs mer
Natriumhydroxid 40 % i vattenlösning, BAKER, J.T. Baker™
Produktkod. 10578342 Handla allt J.T.Baker Produkter
:
10 L
Produktkod. 10578342
Brand: JT Baker 6165.9010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Laboratoriereagens
Specifikationer
Kokpunkt 119°C to 135°C (1013 hPa)
CAS 1310-73-2
Smältpunkt 9°C to 10°C
Analysprocentintervall min. 40.0%
Molekylformel HNaO
MDL-nummer MFCD00003548
Densitet min. 1.43 g/mL (at 20°C)
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 10 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natriumhydroxid
Molekylvikt (g/mol) 40.00
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.