missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Natriumhydroxid, 40 % w/v, extra ren, Scharlab

Produktkod. 11358524
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
HDPE Carboy
Förpackningsstorlek:
5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11358524 5 L HDPE Carboy 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11358524 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO0422005P

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Lämplig för kvalitativt och semikvantitativt arbete. Natriumhydroxid, 40 % w/v, extra ren, Scharlab används ofta inom organisk kemi för att rena syntetiserade produkter när lösningsmedel av högre kvalitet än synteskvalitet krävs.

Specifikationerna för Extra Pure-kvalitet är mindre strikta än reagenskvalitet, men är betydligt högre än industriprodukter. De används ofta inom läkemedelsindustrin, antingen som reagens eller som råmaterial för produktion.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
Färg Färglös
CAS 1310-73-2
Anteckningar om renhetsgrad Applications: analytical chemistry, laboratory reagent, solvents, for pharmaceutical use, for the synthesis of inorganic salts
Anteckningar om analysprocent w/v, acidimetrisk
Molekylformel HNaO
UN-nummer 1824
Densitet 1.3293g/cm3
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 5 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40.00g/mol
Procent renhet ≥40%
Kvalitet Extra ren
Förpackning HDPE Carboy
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Natriumhydroxidlösning 40% w/v, puriss
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Hydroxide
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.